Learn More
1-Boc-4-(2-hydroxyéthyle)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422408 25 g 25g
15402408 1 g 1g
15412408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15422408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55991.14
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 77279-24-4 | C11H22N2O3 | 230.308 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77279-24-4
Formule moléculaire C11H22N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 230.308
Numéro MDL MFCD00728947
Clé InChI VRXIOAYUQIITBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl piperazine, 1-tert-butyloxy carbonyl-4-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl-piperazine, 4-2-hydroxy-ethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-hydroxyethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-2-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinecarboxylate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CID PubChem 735736
Nom IUPAC tert-butyle 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine
Point de fusion 38°C to 42°C
Couleur Marron à blanc
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 230.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide