Learn More
1-Boc-4-(4-aminophényl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469748 1 g 1g
15489748 250 mg 250mg
15479748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15469748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63191.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 170911-92-9 | C15H23N3O2 | 277.368 g/mol
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Boc-4-(4-aminophényl)pipérazine est un intermédiaire organique important. Elle peut être utilisée dans l’agrochimie, l’industrie pharmaceutique et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 170911-92-9
Formule moléculaire C15H23N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 277.368
Numéro MDL MFCD04115065
Clé InChI RXFHRKPNLPBDGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-piperazin-1-yl aniline, 1-boc-4-4-aminophenyl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-aminophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-4-aminophenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-4'-aminophenyl piperazine dihydrochloride, 1-boc-4-4-aminophenyl-piperazine, pubchem12198
CID PubChem 11011301
Nom IUPAC 4-(4-aminophényl)pipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 277.36
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine