Learn More
1-Boc-4-(4-aminophényl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15479748
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15479748 5 g 5g
15489748 250 mg 250mg
15469748 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15479748 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63191.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 170911-92-9 | C15H23N3O2 | 277.368 g/mol
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Boc-4-(4-aminophényl)pipérazine est un intermédiaire organique important. Elle peut être utilisée dans l’agrochimie, l’industrie pharmaceutique et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 170911-92-9
Formule moléculaire C15H23N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 277.368
Numéro MDL MFCD04115065
Clé InChI RXFHRKPNLPBDGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-piperazin-1-yl aniline, 1-boc-4-4-aminophenyl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-aminophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-4-aminophenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-4'-aminophenyl piperazine dihydrochloride, 1-boc-4-4-aminophenyl-piperazine, pubchem12198
CID PubChem 11011301
Nom IUPAC 4-(4-aminophényl)pipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 277.36
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide