Learn More
1-Boc-4-(4-aminophényl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Boc-4-(4-aminophényl)pipérazine est un intermédiaire organique important. Elle peut être utilisée dans l’agrochimie, l’industrie pharmaceutique et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine |
| Quantité | 250 mg |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 277.36 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |