Learn More
1-Boc-4-(4-formylphényl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471638 1 g 1g
15481638 5 g 5g
15491638 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55413.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 197638-83-8 | C16H22N2O3 | 290.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 197638-83-8
Formule moléculaire C16H22N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 290.36
Numéro MDL MFCD05864663
Clé InChI KHORERZDMJTBMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-4-4-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-4-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazinebenzaldehyde, tert-butyl 4-4-formylphenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 4-4-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-formylphenyl piperazinecarboxylate, acmc-209f1h, 1-n-boc-4-4-formylphenyl piperazine, 4-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl benzaldehyde
CID PubChem 2795509
Nom IUPAC 4-(4-formylphényl)pipérazine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
Point de fusion 118°C to 121°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 290.36
Pourcentage de pureté 97%