Learn More
1-Boc-4-(4-nitrophényl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15420409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420409 250 mg 250mg
15400409 1 g 1g
15410409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15420409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63615.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 182618-86-6
Formule moléculaire C15H21N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 307.35
Numéro MDL MFCD02187326
Clé InChI MGYCIJUTYLUYJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-4-4-nitrophenyl piperazine, tert-butyl 4-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-nitrophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 4-4-nitrophenyl piperazinecarboxylate, acmc-1c6wn, 1-n-boc-4-4-nitrophenyl piperazine, 1-4-boc-piperazin-1-yl-4-nitrobenzene, 1-t-butoxycarbonyl4-4-nitrophenyl piperazine, 1-t-butoxycarbonyl-4-4-nitrophenyl piperazine
CID PubChem 3380696
Nom IUPAC tert-butyl 4-(4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 307.34
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Pleine