Learn More
1-Boc-4-(5-iodo-2-pyridyl)pipérazine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11444620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444620 1 g 1g
11434620 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444620 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50144.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497915-42-1
Formule moléculaire C14H20IN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 389.24
Numéro MDL MFCD07781193
Clé InChI RJHWOWJRQNENIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-4-5-iodo-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-5-iodopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-iodopyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-5-iodopyridin-2-yl piperazine, 4-5-iodopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-1aoz2, tert-butyl 4-5-iodanylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-iodo-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-iodo-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 7164639
Nom IUPAC tert-butyl 4-(5-iodopyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-4-(5-iodo-2-pyridyl)piperazine
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 389.24
Pourcentage de pureté 95%