Learn More
1-Boc-4-(6-aminopyridin-3-yl)pipérazine, TRC
Code produit 30344935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344935 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6211601G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine
CAS 571188-59-5
Formule moléculaire C14H22N4O2
Quantité 1 g
Synonyme 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Formule InChI InChI=1S/C14H22N4O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)11-4-5-12(15)16-10-11/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H2,15,16)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(N)nc2
Nom IUPAC tert-butyle 4-(6-aminopyridine-3-yl)pipérazine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 278.35