Learn More
1-Boc-4-(6-aminopyridin-3-yl)pipérazine, TRC
Code produit 30339487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339487 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339487 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB621160250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine
CAS 571188-59-5
Formule moléculaire C14H22N4O2
Quantité 250 mg
Synonyme 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Formule InChI InChI=1S/C14H22N4O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)11-4-5-12(15)16-10-11/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H2,15,16)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(N)nc2
Nom IUPAC tert-butyle 4-(6-aminopyridine-3-yl)pipérazine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 278.35