Learn More
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460758 5 g 5g
15470758 250 mg 250mg
15450758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15460758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54465.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 571189-16-7 | C14H20N4O4 | 308.338 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 571189-16-7
Formule moléculaire C14H20N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 308.338
Numéro MDL MFCD11849291
Clé InChI SUWKOEMQNOBJEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-6-nitropyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-nitro-3-pyridyl piperazine, 1-boc-4-6-nitropyridin-3-yl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-nitro-3-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-6-nitro-pyridin-3-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-6-nitro-pyridin-3-yl-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-nitro-3-pyridiny, tert-butyl 4-6-nitropyridin-3-yl piperazine-carboxylate, tert-butyl 4-6-nitro-3-pyridyl piperazine-1-carboxylate
CID PubChem 11243758
Nom IUPAC tert-butyl 4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CN=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine
Quantité 5 g
Poids de la formule 308.33
Pourcentage de pureté 97%