Learn More
1-BOC-4-(aminométhyl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11936371 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11936371 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11936371 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436610050
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-BOC-4-(Aminomethyl)piperidine
CAS 144222-22-0
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0130g/mL
Point d’ébullition 237°C to 238°C
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H23N2O2
Numéro MDL MFCD01076207
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.013
Synonyme 1-boc-4-aminomethyl piperidine, tert-butyl 4-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethylpiperidine, 1-boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-t-butoxycarbonyl piperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidine, 1-n-boc-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Clé InChI KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-O
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C[NH3+])CC1
Nom IUPAC {1-[(tert-butoxy)carbonyl]pipéridin-4-yl}méthanaminium
Poids moléculaire (g/mol) 215.32
CID PubChem 736817
Poids de la formule 214.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-BOC-4-(Aminomethyl)piperidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.