Learn More
1-Boc-4-hydroxypiperidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384156 5 g 5g
11374156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19275.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 109384-19-2 | Molecular Formula: C10H19NO3 | Molecular Weight: 201.266 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109384-19-2
Formule moléculaire C10H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 201.266
Numéro MDL MFCD01075174
Clé InChI PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-4-hydroxypiperidine, 1-boc-4-hydroxypiperidine, n-boc-4-piperidinol, 1-boc-4-piperidinol, n-boc-4-hydroxylpiperidine, n-boc-4-hydroxy piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-hydroxy-n-boc-piperidine, 1-boc-4-hydroxy-piperidine
CID PubChem 643502
Nom IUPAC 4-hydroxypyridine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-4-hydroxypiperidine
Point de fusion 62°C to 64°C
Quantité 5 g
Beilstein 7202094
Poids de la formule 201.27
Pourcentage de pureté 98%