Learn More
1-BOC-4-iodo-pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10735462 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10735462 5 g Flacon en verre 5g
10725462 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10735462 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437270050
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 301673-14-3 | C10H18INO2 | 311.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 301673-14-3
Formule moléculaire C10H18INO2
Poids moléculaire (g/mol) 311.16
Numéro MDL MFCD04115041
Clé InChI YFWQFKUQVJNPKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-4-iodopiperidine, 1-boc-4-iodopiperidine, n-boc-4-iodo-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-iodopiperidine, tert-butyl 4-iodotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-n-boc-4-iodopiperidine, 4-iodo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-iodopiperidinecarboxylate, tert-butyl 4-iodo-1-piperidinecarboxylate
CID PubChem 10892302
Nom IUPAC Tert-butyle 4-iodopiperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-BOC-4-iodo-piperidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 44°C to 49°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 311.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-BOC-4-iodo-piperidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.