Learn More
1-Boc-4-(méthoxycarbonyl)pyrrolidine-3-acide carboxylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424510 1 g 1g
11414510 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424510 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50086.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1210863-93-6 | C12H19NO6 | 273.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1210863-93-6
Formule moléculaire C12H19NO6
Poids moléculaire (g/mol) 273.29
Numéro MDL MFCD07781134
Clé InChI OHQXZMNJROMWMW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4-acetoxy-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-boc-4-methoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, pyrrolidine-1,3,4-tricarboxylic acid 1-tert-butyl 3-methyl diester, 4-acetyloxy-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid
CID PubChem 45925717
Nom IUPAC 4-acétyloxy-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-3-acide carboxylique
SMILES CC(=O)OC1CN(CC1C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-4-(methoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 273.29
Pourcentage de pureté 96%