Learn More
Alfa Aesar™ 1-Boc-4-piperidineacetic acid, 97%
Code produit 15491408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491408 1 g 1g
15401418 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15491408 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur H55231.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 157688-46-5
Formule moléculaire C12H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 243.303
Numéro MDL MFCD00800239
Clé InChI ZXFLMSIMHISJFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-4-piperidylacetic acid, 1-boc-piperidin-4-ylacetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, n-boc-4-piperidineacetic acid, 1-boc-4-piperidineacetic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl acetic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, boc-cmp, boc-cmp-oh
CID PubChem 1512539
Nom IUPAC 2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]acetic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-4-piperidineacetic acid
Quantité 1 g
Beilstein 7028968
Poids de la formule 243.3
Pourcentage de pureté 97%