Learn More
1-Boc-4-pipéridineméthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372549 5 g 5g
11362549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372549 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26650.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 123855-51-6 | Molecular Formula: C11H21NO3 | Molecular Weight: 215.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123855-51-6
Formule moléculaire C11H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 215.29
Numéro MDL MFCD02094488
Clé InChI CTEDVGRUGMPBHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-4-piperidinemethanol, tert-butyl 4-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-piperidinemethanol, n-boc-4-hydroxymethylpiperidine, tert-butyl 4-hydroxymethyl-1-piperidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxymethyl piperidine, 1-n-boc-4-hydroxymethyl-piperidine, n-boc-4-hydroxylmethylene-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol, n-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol
CID PubChem 2764081
Nom IUPAC Tert-butyle 4-(hydroxyméthyle)pipéridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CO)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-4-piperidinemethanol
Point de fusion 78°C to 82°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 215.29
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement