Learn More
Acide 1-Boc-6-cyanoindole-2-boronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489257 250 mg 250mg
15479257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52520.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 913835-67-3 | C14H15BN2O4 | 286.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 913835-67-3
Formule moléculaire C14H15BN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 286.09
Numéro MDL MFCD08436056
Clé InChI CZEBTZMIQZVUSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-6-cyanoindole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indole-2-boronic acid, 6-cyano-1h-indole-2-boronic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyanoindol-2-ylboronic acid, acmc-209r9t, 6-cyano-1h-indol-2-ylboronic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indol-2-yl boronicacid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-dihydroxyboryl-1h-indole-6-carbonitrile
CID PubChem 44119347
Nom IUPAC {1-[(tert-butoxy)carbonyl]-6-cyano-1H-indol-2-yl}boronic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(=CC2=CC=C(C=C12)C#N)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-6-cyanoindole-2-boronic acid
Point de fusion 219°C to 221°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 286.09
Pourcentage de pureté 96%