Learn More
Acide 1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15459338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459338 250 mg 250mg
15439338 1 g 1g
15449338 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15459338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62888.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120728-10-1
Formule moléculaire C10H16NO4
Poids moléculaire (g/mol) 214.24
Numéro MDL MFCD02682623
Clé InChI ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme n-boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 1-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, boc-cyclovaline, boc-acbc-oh, 1-n-boc-amino-cyclobutane carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, n-boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid, boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
CID PubChem 1512646
Nom IUPAC acide 1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclobutano-1-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Point de fusion 129°C to 133°C
Beilstein 7994003
Quantité 250 mg
Poids de la formule 215.24
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide