Learn More
Acide 1-(boc-amino)cyclopropanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448588 1 g 1g
15458588 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61992.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 88950-64-5 | Molecular Formula: C9H15NO4 | Molecular Weight: 201.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88950-64-5
Formule moléculaire C9H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 201.22
Numéro MDL MFCD00083257
Clé InChI DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
CID PubChem 688396
Nom IUPAC Acide 1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopropane-1-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Point de fusion 118°C (decomposition)
Beilstein 4430628
Quantité 1 g
Poids de la formule 201.22
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid