Learn More
1-Boc-imidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11360074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11360074 25 g 25g
11350074 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11360074 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00506.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 49761-82-2 | C8H12N2O2 | 168.196 g/mol
1-Boc-imidazole is used in the preparation of water soluble polyrotaxane, via modification of α-cyclodextrin in the presence of KOH and N,N?-carbonyldiimidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-Boc-imidazole est utilisé dans la préparation du polytaxane hydrosoluble, par modification de α ;-cyclodextrine en présence de KOH et de N,N′-carbonyldiimidazole.
Solubilité
Soluble dans lʼhexane, lʼacétone et le DMF.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 49761-82-2
Formule moléculaire C8H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 168.196
Numéro MDL MFCD00014497
Clé InChI MTBKGWHHOBJMHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-boc-imidazole, tert-butyl 1h-imidazole-1-carboxylate, n-tert-butoxycarbonylimidazole, 1-tert-butoxycarbonyl imidazole, 1h-imidazole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, imidazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl imidazolecarboxylate, 1-boc-imidazole, acmc-209ki1, ksc237k5p
CID PubChem 521262
Nom IUPAC tert-butyl imidazole-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-imidazole
Point de fusion 44°C to 48°C
Quantité 25 g
Beilstein 607792
Informations sur la solubilité Soluble in hexane,acetone,and DMF.
Poids de la formule 168.2
Pourcentage de pureté 98%