Learn More
Eester pinacol dʼacide boronique 1-Boc5-indoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495016 250 mg 250mg
15485758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59436.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 837392-67-3 | C19H28BNO4 | 345.246 g/mol
1-Boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester is used as disinfector, tanning agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester d’acide 1-boc-indoline-5-boronique pinacol est utilisé comme désinfectant, agent tannant.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 837392-67-3
Formule moléculaire C19H28BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 345.246
Numéro MDL MFCD12408237
Clé InChI OOORQXGLIKPNDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indoline-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-indole-1-carboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-indole-1-carboxylate, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1-n-boc-5-bpin-indoline, amtb776, 1-tert-butoxycarbonyl-5-indolineboronic acid pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl indolin-5-yl boronic acid pinacol ester
CID PubChem 18451469
Nom IUPAC tert-butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydroindole-1-carboxylate
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)N(CC3)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol.
Poids de la formule 345.25
Pourcentage de pureté 97%