Learn More
Ester éthylique d’acide 1-Boc-isonipécotique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester |
| Densité | 1.046 |
| Point d’ébullition | 120°C to 135°C (0.5 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.458 |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 257.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |