Learn More
1-Boc-L-acide -nipécotique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499327
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15499327 5 g 5g
15409337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15499327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52575.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 88495-54-9 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
1-Boc-L-nipecotic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘acide 1-Boc-L-nipecotique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88495-54-9
Formule moléculaire C11H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 229.276
Numéro MDL MFCD02179172
Clé InChI NXILIHONWRXHFA-QMMMGPOBSA-N
Synonyme s-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, s-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, l-1-boc-nipecotic acid, s-boc-nipecotic acid, boc-s-nipecotic acid, boc-s-nip-oh, s-boc-nip, s-n-boc-nipecotic acid, boc-nip-oh
CID PubChem 6951168
Nom IUPAC (3S)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pipéridine-3-acide carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-L-nipecotic acid
Point de fusion 165°C to 169°C
Quantité 5 g
Rotation optique +57° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 229.28
Pourcentage de pureté 97%