Learn More
1-Boc-N-Fmoc-D-tryptophane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15458738 1 g 1g
15478738 250 mg 250mg
15468738 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62185.03
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 163619-04-3 | C31H30N2O6 | 526.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 163619-04-3
Formule moléculaire C31H30N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 526.59
Numéro MDL MFCD00153367
Clé InChI ADOHASQZJSJZBT-AREMUKBSSA-N
Synonyme fmoc-d-trp boc-oh, n, a-fmoc-n in-boc-d-tryptophan, fmoc-d-trp boc, ambotzfaa1339, pubchem10051, 1-boc-fmoc-d-tryptophan, 1-boc-n-fmoc-d-tryptophan, 2r-3-1-tert-butoxycarbonylindol-3-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, nalpha-fmoc-n in-boc-d-tryptophan, fmoc-d-trp boc-oh hplc
CID PubChem 16213150
Nom IUPAC (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-[1-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyl]indol-3-yl]acide propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C[C@@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-N-Fmoc-D-tryptophan
Quantité 1 g
Beilstein 7062970
Poids de la formule 526.59
Pourcentage de pureté 98%