Learn More
1-Boc-N-Fmoc-L-tryptophane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446048 25 g 25g
15436048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446048 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59663.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 143824-78-6 | C31H30N2O6 | 526.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143824-78-6
Formule moléculaire C31H30N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 526.59
Numéro MDL MFCD00153366
Clé InChI ADOHASQZJSJZBT-SANMLTNESA-N
Synonyme fmoc-trp boc-oh, fmoc-l-trp boc-oh, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n1-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-3-yl propanoic acid, 2s-3-1-tert-butoxycarbonyl indol-3-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-l-trp boc, pubchem10048, 1-boc-n-fmoc-l-tryptophan, ksc910o8t, n1-boc-nalpha-fmoc-l-tryptophan
CID PubChem 9849766
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-N-Fmoc-L-tryptophan
Point de fusion ∽97°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 7698009
Sensibilité Moisture sensitive
Rotation optique −21° (c=1 in DMF)
Nom IUPAC acide (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-[1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]indol-3-yl]propanoïque
Poids de la formule 526.58
Pourcentage de pureté 97%