Learn More
1-boc-pipérazine 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388076 5 g 5g
11378076 1 g 1g
11398076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11388076 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13363.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57260-71-6 | C9H19N2O2 | 187.26 g/mol
1-Boc-piperazine is useful for the preparation of (m-phenoxy)phenyl substituted piperazine derivatives. It is also used in the synthesis of indazole DNA gyrase inhibitors. Further, it plays an important role in the preparation of alfa,beta-poly(2-oxazoline) lipopolymers through living cationic ring opening polymerization. It is also in involved in Buchwald-Hartwig coupling reactions with aryl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-Boc-pipérazine est utile pour la préparation de dérivés (m-phénoxy)phényl substitués pipérazine. Il est également utilisé dans la synthèse dʼinhibiteurs de gyrase dʼADN dʼindazole. De plus, il joue un rôle important dans la préparation des lipopolymères alpha,bêta-poly(2-oxazoline) par polymérisation dʼouverture de cycle cationique vivant. Elle participe également aux réactions de couplage Buchwald-Hartwig avec les halogénures dʼaryle.
Solubilité
Soluble dans lʼacétate dʼéthyle, le méthanol et lʼeau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57260-71-6
Formule moléculaire C9H19N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 187.26
Numéro MDL MFCD00075265
Clé InChI CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 1-boc-piperazine, n-boc-piperazine, 1-n-boc-piperazine, tert-butyl 1-piperazinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperazine, n-t-butoxycarbonylpiperazine, boc-piperazine, n-tert-butoxycarbonylpiperazine, piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 143452
Nom IUPAC 4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-ium
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC[NH2+]CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-piperazine
Point de fusion 44°C to 48°C
Quantité 5 g
Beilstein 879985
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethyl acetate,methanol and water.
Poids de la formule 186.26
Pourcentage de pureté 99%