Learn More
Acide (1-BOC-pipéridine-4-yl)acétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10577790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10577790 1 g 1g
10423530 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10577790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437500010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 157688-46-5 | C12H21NO4 | 243.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 157688-46-5
Formule moléculaire C12H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 243.31
Clé InChI ZXFLMSIMHISJFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-4-piperidylacetic acid, 1-boc-piperidin-4-ylacetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, n-boc-4-piperidineacetic acid, 1-boc-4-piperidineacetic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl acetic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, boc-cmp, boc-cmp-oh
CID PubChem 1512539
Nom IUPAC acide 2-[1-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyl]pipéridine-4-yl]acétique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-BOC-Piperidin-4-yl)acetic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 99°C to 100.5°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 243.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre, solide ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (1-BOC-Piperidin-4-yl)acetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.