Learn More
1-BOC-pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10199349 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10199349 5 g Flacon en verre 5g
10109359 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10199349 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438080050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75844-69-8 | C10H19NO2 | 185.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75844-69-8
Formule moléculaire C10H19NO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.27
Clé InChI RQCNHUCCQJMSRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-piperidine, n-boc-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl piperidinecarboxylate, boc-piperidine, n-boc piperidine, pubchem7258, n-boc tetrahydropyridine
CID PubChem 7010304
Nom IUPAC pipéridine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-BOC-Piperidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 58°C (0.3 Mbar)
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 185.27
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Boc-piperidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.