Learn More
Ester de pinacol dʼacide 1-Boc-pyrrole2-boronique , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15401259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15401259 1 g 1g
15421259 250 mg 250mg
15411259 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15401259 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64171.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1072944-98-9 | C15H24BNO4 | 293.17 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072944-98-9
Formule moléculaire C15H24BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 293.17
Numéro MDL MFCD11504960
Clé InChI DZQURIUJAGTAFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole-1-carboxylate, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid, pinacol ester, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid pinacol ester, t-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole-1-carboxylate, tert-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrole-1-carboxylate, pubchem23523, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid,pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrol-2-yl boronic acid pinacol ester, 1-boc-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole, tert-butyl 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole-1-carboxylate
CID PubChem 46739108
Nom IUPAC Tert-butyl 2-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrole-1-carboxylate
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CN2C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-pyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 293.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide