Learn More
1-Boc-pyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328446 5 g 5g
11318446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328446 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17475.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 86953-79-9 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86953-79-9
Formule moléculaire C9H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.24
Numéro MDL MFCD00216581
Clé InChI LPQZERIRKRYGGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-pyrrolidine, n-boc-pyrrolidine, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1-pyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-butyl ester, boc-pyrrolidine, acmc-20aivt, pubchem9422, 1-boc-3-hydropyrrolidine
CID PubChem 643455
Nom IUPAC tert-butyl pyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-pyrrolidine
Densité 0.977
Point d’ébullition 130°C (20 mmHg)
Point d’éclair 86°C (186°F)
Indice de réfraction 1.449
Quantité 5 g
Beilstein 4664750
Poids de la formule 171.24
Pourcentage de pureté 98%