Description
- 100 % en acier inoxydable pour un effort de nettoyage minimisé
- Autoclavabilité totale sans démontage
- Ventilation stérile dans les applications critiques
- Réduit le risque de contamination secondaire
- Adaptateurs de raccord rapide pour un branchement rapide de la tubulure et interconnexion rapide de 2 collecteurs
- Faible hauteur de travail pour une utilisation ergonomique en flux laminaire
- Détecte et quantifie avec précision les micro-organismes présents dans les échantillons liquides
- Méthode de choix pour les tests de liquides
- Fournit des résultats fiables et reproductibles
Spécification
Spécification
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | Collecteur |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Stérilité | Non stérile |
| Comprend | Entonnoirs en acier inox de 500 ml |
| Quantité | 1 |
| Type | Collecteur |
| Volume (métrique) | 500 ml |
| Longueur (métrique) | 176 mm |
| Largeur (métrique) | 98 mm |
| Afficher plus |