Learn More
1-bromo-1-chloroéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371427 10 g 10g
11361427 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11371427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01910.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 593-96-4 | C2H4BrCl | 143.408 g/mol
1-Bromo-1-chloroethane is used as a solvent and as an intermediate for organic synthesis. It is used as a as fumigan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-1-chloroéthane est utilisé comme solvant et comme intermédiaire pour la synthèse organique. Il est utilisé comme fumigant.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-96-4
Formule moléculaire C2H4BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 143.408
Numéro MDL MFCD00018842
Clé InChI QMSVNDSDEZTYAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ch3chclbr, ethane, 1-bromo-1-chloro, bromochloroethane, ethane, bromochloro, bromochloroethan, chlorobromoethane, bromo-chloroethane, 1-bromochoroethane, bromo chloro ethane, acmc-20aoxm
CID PubChem 11654
Nom IUPAC 1-bromo-1-chloroéthane
SMILES CC(Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-1-chloroethane
Densité 1.667
Point d’ébullition 82°C to 83°C
Indice de réfraction 1.466
Quantité 10 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1730843
Informations sur la solubilité Difficult in mix.
Poids de la formule 143.42
Pourcentage de pureté 98%