Learn More
1-bromo-2,2-diméthoxypropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469043 250 g 250g
11449043 10 g 10g
11459043 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469043 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11139.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 126-38-5 | C5H11BrO2 | 183.045 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126-38-5
Formule moléculaire C5H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 183.045
Numéro MDL MFCD00000208
Clé InChI SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propane,1-bromo-2,2-dimethoxy, propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy, bromoacetone dimethyl acetal, bromo-2,2dimethoxypropane, bromo-2,2-dimethoxypropane, 1-bromo-2,2-dimethoxypropan, 1-bromo-2,2-dimethoxyprpopane, 1-bromo-2,2-dimethoxy propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy-propane, bromoacetone dimethyl ketal
CID PubChem 67175
Nom IUPAC 1-bromo-2,2-diméthoxypropane
SMILES CC(CBr)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Densité 1.354
Point d’ébullition 83°C to 87°C (80 mmHg)
Point d’éclair 40°C (104°F)
Indice de réfraction 1.447
Quantité 250 g
Numéro UN UN3271
Beilstein 2036095
Sensibilité Moisture Sensitive
Poids de la formule 183.05
Pourcentage de pureté 98%