Learn More
1-Bromo-2,2-diméthylpropane, TRC
Code produit 30329969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329969 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329969 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB391975500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2,2-dimethylpropane
CAS 630-17-1
Formule moléculaire C5H11Br
Quantité 500 mg
Synonyme 2,2-Dimethyl-1-bromopropane, 2,2-Dimethylpropyl bromide, Neopentyl bromide
Formule InChI InChI=1S/C5H11Br/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)CBr
Nom IUPAC 1-bromo-2,2-diméthylpropane
Poids moléculaire (g/mol) 151.04
Poids de la formule 150.0044