Learn More
1-Bromo-2,2-diméthylpropane, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2,2-dimethylpropane |
| CAS | 630-17-1 |
| Formule moléculaire | C5H11Br |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,2-Dimethyl-1-bromopropane, 2,2-Dimethylpropyl bromide, Neopentyl bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11Br/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)CBr |
| Nom IUPAC | 1-bromo-2,2-diméthylpropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.04 |
| Poids de la formule | 150.0044 |