Learn More
1-bromo-2,3,5-trifluorobenzène, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene |
| Densité | 1.777 |
| Point d’ébullition | 143°C |
| Point d’éclair | 54°C (129°F) |
| Indice de réfraction | 1.485 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 7369071 |
| Poids de la formule | 210.98 |
| Pourcentage de pureté | 98% |