Learn More
1-bromo-2,4,5-trifluorobenzène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10093240 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Flacon en verre ; 5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10093240 Flacon en verre ; 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10093240 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 271160050
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2, 4, 5-trifluorobenzene
Note relative au nom 99%
CAS 327-52-6
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.8020g/mL
Point d’ébullition 143.0°C to 144.0°C
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H2BrF3
Formule linéaire BrC6H2F3
Indice de réfraction 1.4850 to 1.4870
Numéro MDL MFCD00000306
Quantité 5g
Beilstein 05, 679
Gravité spécifique 1.802
Synonyme 2,4,5-trifluorobromobenzene, 2-bromo-1,4,5-trifluorobenzene, benzene, 1-bromo-2,4,5-trifluoro, 1-bromo-2,4,5-trifluoro-benzene, paragos 390205, 5-bromo-1,2,4-trifluorobenzene, fr bf df ee, pubchem2306, acmc-1cs6j, ksc224g3h
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Clé InChI DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)F
Nom IUPAC 1-bromo-2,4,5-trifluorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 210.98
CID PubChem 67597
Poids de la formule 210.98
Pourcentage de pureté 98%