Learn More
1-bromo-2,4-bis(trifluorométhyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene |
| Densité | 1.738 |
| Point d’ébullition | 163°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.437 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 6208648 |
| Poids de la formule | 293.01 |
| Pourcentage de pureté | 97% |