Learn More
1-Bromo-2,4-dichlorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455033 5 g 5g
11465033 25 g 25g
11475033 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455033 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12298.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1193-72-2 | C6H3BrCl2 | 225.894 g/mol
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene is used to produce 2,4,4'-trichloro-biphenyl. This reaction will need aq. Na2CO3 and solvents dioxane, ethanol. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-2,4-dichlorobenzène est utilisé pour produire du 2,4,4′-trichloro-biphényle. Cette réaction nécessitera du aq. Na2CO3 et des solvants dioxane, éthanol. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-72-2
Formule moléculaire C6H3BrCl2
Poids moléculaire (g/mol) 225.894
Numéro MDL MFCD00018333
Clé InChI ISHYFWKKWKXXPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorobromobenzene, bromo 2--4-dichlorobenzene, 1-bromo-2,4-dichloro-benzene, benzene, 1-bromo-2,4-dichloro, pubchem3608, 2,4-dichlorobromobenze, 2,4-dichloro-bromobenzene, acmc-209a2k, 2,4-dichloro-1-bromobenzene, ksc490m9l
CID PubChem 70947
Nom IUPAC 1-bromo-2,4-dichlorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Point de fusion 26°C to 27°C
Point d’ébullition 235°C
Quantité 5 g
Beilstein 1635733
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 225.91
Pourcentage de pureté 98%