Learn More
1-bromo-2,4-diméthoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10522921 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10522921 5 mL Flacon en verre 5mL
10255280 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10522921 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 134170050
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 17715-69-4
Formule moléculaire C8H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 217.06
Numéro MDL MFCD00009844
Clé InChI NIUZVSQOXJIHBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethoxybromobenzene, 1,3-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromo-3-methoxyanisole, benzene, 1-bromo-2,4-dimethoxy, 4-bromoresorcinol dimethyl ether, 4-bromoresocinol dimethyl ether, 4-bromo-1,3-dimethoxybenzene, 1-brom-2,4-dimethoxybenzol, pubchem3036, acmc-1c5dw
CID PubChem 87266
Nom IUPAC 1-bromo-2,4-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(Br)C(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2, 4-dimethoxybenzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 25°C to 26°C
Couleur Jaune
Densité 1.5070g/mL
Point d’ébullition 153°C to 155°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair 109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H3(OCH3)Br
Indice de réfraction 1.5718 to 1.5738
Quantité 5 mL
Beilstein 06, II, 819
Gravité spécifique 1.507
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 217.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement