Learn More
1-Bromo-2,4-dinitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Bromo-2,4-dinitrobenzene has been used in the preparation of 2,4-dinitrophenol via treatment with KO2-crown ether complex in benzene. It is used as substrate in protein determination and glutathione S-transferase (GST) assay of chicken and rat prostaglandin D2 synthase (PGDS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-bromo-2,4-dinitrobenzène a été utilisé dans la préparation du 2,4-dinitrophénol par traitement avec le complexe d‘éther KO2-crown dans le benzène. Il est utilisé comme substrat pour la détermination des protéines et le dosage de la glutathion S-transférase (GST) de la synthase de la prostaglandine D2 de poulet et de rat (PGD).
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement miscible).
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2,4-dinitrobenzene |
| Point de fusion | 70°C to 73°C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3459 |
| Synonyme | 2,4-dinitrobromobenzene, 4-bromo-1,3-dinitrobenzene, o,p-dinitrophenyl bromide, 2,4-dinitrophenyl bromide, dnbb, benzene, 1-bromo-2,4-dinitro, 2, 4-dinitrobromobenzene, 1-bromo-2,4-dinitrobenze, unii-4ms3ftw380, ccris 1801 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (partly miscible). |
| Poids de la formule | 247.01 |
| Pourcentage de pureté | 98% |