Learn More
1-Bromo-2,4-dinitrobenzène, MP Biomedicals
Code produit 11431056 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11431056 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11431056 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0520234410
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2, 4-dinitrobenzene
CAS 584-48-5
Formule moléculaire C6H3BrN2O4
Quantité 10 g
Synonyme 2,4-dinitrobromobenzene, 4-bromo-1,3-dinitrobenzene, o,p-dinitrophenyl bromide, 2,4-dinitrophenyl bromide, dnbb, benzene, 1-bromo-2,4-dinitro, 2, 4-dinitrobromobenzene, 1-bromo-2,4-dinitrobenze, unii-4ms3ftw380, ccris 1801
Clé InChI PBOPJYORIDJAFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Br
Nom IUPAC 1-bromo-2,4-dinitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 247.004
CID PubChem 11441
ChEBI CHEBI:58999
Poids de la formule 247.01