Learn More
1-Bromo-2,4-dinitrobenzène, TRC
Code produit 30333674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333674 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333674 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6874905G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2,4-dinitrobenzene
CAS 584-48-5
Formule moléculaire C6H3BrN2O4
Quantité 5 g
Synonyme 1-Bromo-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitrobromobenzene, 2,4-Dinitrophenyl Bromide, 2,4-Nitrophenyl Bromide, 2-Bromo-1,5-dinitrobenzene, 4-Bromo-1,3-dinitrobenzene, 6-Bromo-1,3-dinitrobenzene-d3, NSC 3808, o,p-Dinitrophenyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C6H3BrN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Br)c(c1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1-bro-2,4-dinitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 247
Poids de la formule 245.9276