Learn More
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11462958 5 g 5g
11452958 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18670.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 167415-27-2
Formule moléculaire C6H2BrF2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 237.99
Numéro MDL MFCD00042184
Clé InChI GJFYMYJYPARISZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2,5-difluoronitrobenzene, 4-bromo-2,5-difluoro-1-nitrobenzene, benzene, 1-bromo-2,5-difluoro-4-nitro, buttpark 29\01-58, 1-bromo-2,5-difluoro-4-nitro-benzene, pubchem8498, zlchem 1046, acmc-209dwg, intermediates-zcf02256, ksc495e4h
CID PubChem 2736286
Nom IUPAC 1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(F)=C(Br)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Point de fusion 55°C to 57°C
Quantité 5 g
Beilstein 7411347
Poids de la formule 237.99
Pourcentage de pureté 97%