Learn More
1-Bromo-2,5-difluorobenzène-d3, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2,5-difluorobenzene-D3 |
| CAS | 1219795-54-6 |
| Formule moléculaire | C6 D3 Br F2 |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | Benzene-1,2,4-d3, 5-bromo-3,6-difluoro- (ACI), 5-Bromo-3,6-difluorobenzene-1,2,4-d3, 2-Bromo-1,4-difluorobenzene-d3, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene-d3, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene-D3 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C6H3BrF2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3 H/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(F)c(Br)c([2 H])c1F |
| Nom IUPAC | 1-bromo-2,4,5-trideuterio-3,6-difluorobenzene |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.0073 |
| Poids de la formule | 194.9574 g/mol |
| Afficher plus |