Code produit 10655521
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
10655521
5 g
Flacon en verre
5g
10241143
1 g
Flacon en verre
-
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit
10655521
Fournisseur
Thermo Scientific Acros
Code fournisseur
297390050
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Chemical Identifiers
CAS
64248-56-2
Formule moléculaire
C6H3BrF2
Poids moléculaire (g/mol)
192.991
Numéro MDL
MFCD00009894
Clé InChI
HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
1-bromo-2,6-difluorobenzene, 2,6-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-difluoro, 2-bromo-1,3-difluoro-benzene, m-difluorobromobenzene, pubchem3034, acmc-1bc5o, 2,6-difluoro-bromobenzene, 1-bromo-2,6-diflurobenzene
CID PubChem
123557
Nom IUPAC
2-bromo-1,3-difluorobenzene
SMILES
C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)F
Specifications
Nom chimique ou matériau
1-Bromo-2, 6-difluorobenzene
% min. CAS
97.5
% max. CAS
100.0
Couleur
Jaune
Spectre IR
Authentic
Plage de pourcentage du dosage
98%
Conditionnement
Flacon en verre
Formule linéaire
F2 C6 H3 Br
Indice de réfraction
1.5100 to 1.5120 (20°C, 589nm)
Quantité
5 g
Poids de la formule
192.99
Pourcentage de pureté
≥97.5%
Forme physique
Liquid
Show More
Show Less
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?