Learn More
1-bromo-2-(bromométhyl)naphtalène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449360 1 g 1g
11439360 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449360 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50240.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 37763-43-2 | Molecular Formula: C11H8Br2 | Molecular Weight: 299.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37763-43-2
Formule moléculaire C11H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 299.99
Numéro MDL MFCD00046369
Clé InChI DQTOCXIHYIQHCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 1-bromo-2-bromomethyl, 1-bromo-2-bromomethyl-naphthalene, acmc-209ivc, bromobromomethylnaphtalene, 3-05-00-01633 beilstein handbook reference, wln: l66j be c1e, 1-bromo-2-bromethylnaphthalene, 2-bromomethyl-1-bromonaphthalene
CID PubChem 37828
Nom IUPAC 1-bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
SMILES BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Point de fusion 108°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 299.99
Pourcentage de pureté 98%