Learn More
1-bromo-2-butanone, 90 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10781725 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10781725 25 g Flacon en verre 25g
10119612 1 g Flacon en verre 1g
10495993 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10781725 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222450250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 816-40-0
Formule moléculaire C4H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 151
Numéro MDL MFCD00000207
Clé InChI CCXQVBSQUQCEEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-butanone, 2-butanone, 1-bromo, 1-bromobutanone, bromomethyl ethyl ketone, bromobutanone, bromobutan-2-one, l-bromo-2-butanone, acmc-20aoxd, 1-bromo-butan-2-one
CID PubChem 13156
Nom IUPAC 1-bromobutan2-one
SMILES CCC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-butanone
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4790g/mL
Point d’ébullition 105°C (150.0 mmHg)
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5COCH2Br
Indice de réfraction 1.4650 to 1.469
Quantité 25 g
Beilstein 01,67
Gravité spécifique 1.479
Stabilisateur approx. 0.5% CaCO3
Poids de la formule 151
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-2-butanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.