Learn More
1-bromo-2-butanone, tech. 85 %, stab. avec du carbonate de calcium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368605
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368605 5 g 5g
11358605 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368605 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12081.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 816-40-0
Formule moléculaire C4H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 151.003
Numéro MDL MFCD00000207
Clé InChI CCXQVBSQUQCEEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-butanone, 2-butanone, 1-bromo, 1-bromobutanone, bromomethyl ethyl ketone, bromobutanone, bromobutan-2-one, l-bromo-2-butanone, acmc-20aoxd, 1-bromo-butan-2-one
CID PubChem 13156
Nom IUPAC 1-bromobutan2-one
SMILES CCC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-butanone
Note relative au nom stabilized with calcium carbonate
Densité 1.479
Point d’ébullition 48°C to 49°C (10 mmHg)
Point d’éclair 68°C (154°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.465
Quantité 5 g
Numéro UN UN2927
Beilstein 741894
Poids de la formule 151.01
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique