Learn More
1-bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-butène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429557 25 g 25g
11419557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22057.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 374-25-4 | C4H3BrClF3 | 223.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374-25-4
Formule moléculaire C4H3BrClF3
Poids moléculaire (g/mol) 223.42
Numéro MDL MFCD00039225
Clé InChI VULPFOSLGWWARI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-butene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobutene-1, 1-butene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobutene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro-1-butene, acmc-1ahj4, 1-butene,4,4-trifluoro, br-cf2-cfcl-ch=ch2, 1-bromo-2-chloro-1,1,2-trifluorobut-3-ene, 1-butene,4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro
CID PubChem 136217
Nom IUPAC 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
SMILES FC(F)(Br)C(F)(Cl)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-butene
Densité 1.678
Point d’ébullition 98°C to 99°C
Indice de réfraction 1.407
Quantité 25 g
Beilstein 1758700
Poids de la formule 223.43
Pourcentage de pureté 97%